Learn More
Diacetato de N,O-Aciclovir, TRC
Código de producto. 30135863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135863 2.5 g 2.50 g
17961215 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1679952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75128-73-3
Fórmula molecular C12H15N5O5
Peso molecular (g/mol) 309.28
Sinónimo 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]acetato de etil
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.107