Learn More
Aciclovir N-Metileno, TRC
Código de producto. 30133195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133195 1 mg 1 miligramo
30132882 5 mg 5 miligramos
30010395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1924501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797131-64-6
Fórmula molecular C17 H22 N10 O6
Peso molecular (g/mol) 462.42
Sinónimo 2,2'-[Methylenediimino]bis[9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-2-[[[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-3H-purin-6-one, Aciclovir N-Methylene Dimer, Acyclovir N-Methylene Dimer
Nombre IUPAC 9-(2-hidroxietoximetil)-2- 9-(2-hidroxietoximetil)-6-oxo-1H-purina-2-il]amino]metilamino-1H-purina-6-uno
SMILES OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCNC3=Nc4c(ncn4COCCO)C(=O)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acyclovir N-Methylene Dimer
Nombres de analitos o componentes Acyclovir N-Methylene Dimer
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N10O6/c28-1-3-32-8-26-6-20-10-12(26)22-16(24-14(10)30)18-5-19-17-23-13-11(15(31)25-17)21-7-27(13)9-33-4-2-29/h6-7,28-29H,1-5,8-9H2,(H2,18,22,24,30)(H2,19,23,25,31)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1724