Learn More
N-etil-L-valinato de aciclovir, TRC
Código de producto. 30326906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30326906 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30326906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61860550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Ethyl-L-valinate
CAS 1346747-69-0
Fórmula molecular C15 H24 N6 O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Valine, N-ethyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, Valaciclovir Hydrochloride Imp. D (EP), Valacyclovir RC D (USP), USP Valacyclovir Related Compound D, GW388148, Ph Eur Valaciclovir Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
SMILES CCN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nombre IUPAC (2S)-2-(etilamino)-3-metilbutanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 352.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1859
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.