Learn More
Monofosfato de aciclovir, TRC
Código de producto. 30240938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240938 10 mg 10 miligramos
30240758 5 mg 5 miligramos
30240552 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66341-16-0
Fórmula molecular C8 H12 N5 O6 P
Peso molecular (g/mol) 305.18
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]dihidrogénio de etil fosfato
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCOP(=O)(O)O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acyclovir Monophosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N5O6P/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)4-18-1-2-19-20(15,16)17/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0525