Learn More
L-isoleucinato de aciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acyclovir L-Isoleucinate |
| CAS | 142963-63-1 |
| Fórmula molecular | C14H22N6O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Isoleucine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N6O4/c1-3-8(2)9(15)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)21/h6,8-9H,3-5,7,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,21)/t8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoato de 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 338.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1703 |