Learn More
Impureza de aciclovir O (N-hidroximetil aciclovir), grado técnico, TRC
Código de producto. 30137608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137608 100 mg 100 miligramos
30136021 50 mg 50 miligramos
17912755 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA194335100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2190509-40-9
Fórmula molecular C9 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 255.231
Sinónimo 9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-2-[(hydroxymethyl)amino]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Nombre IUPAC 9-(2-2-hidroxietoximetil)-2-(hidroximetilamino)-1H-purina-6-una
SMILES OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade
Nombres de analitos o componentes Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c15-1-2-18-5-14-3-10-6-7(14)12-9(11-4-16)13-8(6)17/h3,15-16H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,13,17)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.097