Learn More
Aciclovir-d4, TRC
Código de producto. 30327608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30327608 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30327608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19240210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aciclovir-d4
CAS 1185179-33-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 D4 H7 N5 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Aciclovir-d4, Acyclovir-D4, 2-Amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)methyl]purin-6-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxi-etoxi)metil]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 229.229
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1113
Porcentaje de pureza >95