Learn More
Acetato de aciclovir, TRC
Código de producto. 30011448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011448 25 mg 25 miligramos
30009591 50 mg 50 miligramos
17953655 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA19241025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102728-64-3
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 267.24
Sinónimo 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), Aciclovir Imp. A (EP), Aciclovir Acetate, Acyclovir Acetate
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]acetato de etil
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968
Porcentaje de pureza >95%