Learn More
Acicloguanosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13216319 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13216319 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
13296309 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13216319 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445240100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59277-89-3
Fórmula molecular C8H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 225.21
Número MDL MFCD00057880
Clave InChI MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acycloguanosine
Punto de fusión 256°C to 260°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15134
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acycloguanosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2