Learn More
Acicloguanosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426229 1 g 1 g
15436229 5 g 5 g
15446229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15426229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64144.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibe la replicación del citomegalovirus; induce la apoptosis.
Inhibits cytomegalovirus replication; induces apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59277-89-3
Fórmula molecular C8H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 225.21
Número MDL MFCD00057880
Clave InChI MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acycloguanosine
Punto de fusión 256°C to 260°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,146
Información de solubilidad Soluble in 1M HCl at 50mg/ml; Soluble in water at 0;7mg/ml; Also soluble in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acycloguanosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aciclovir