Learn More
ACY-957, MedChemExpress
Descripción
ACY-957 is an orally active and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2, with IC50s of 7 nM, 18 nM, and 1300 nM against HDAC1/2/3, respectively, and shows no inhibition on HDAC4/5/6/7/8/9.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ACY-957 |
| CAS | 1609389-52-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H23N5OS |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2N=C(N3CCNCC3)C=CC2=C1)NC4=CC(C5=CC=CS5)=CC=C4N |
| Peso molecular (g/mol) | 429.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.54 |
| Mostrar más |