Learn More
ACY-738, MedChemExpress
Código de producto. 16497728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497728 10 mg 10 miligramos
16443707 50 mg 50 miligramos
16420198 5 mg 5 miligramos
16437596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19327
MedChemExpress ACY-738 is a potent, selective and orally-bioavailable HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 1.7 nM; ACY-738 also inhibits HDAC1, HDAC2, and HDAC3, with IC50s of 94, 128, and 218 nM.
ACY-738 is a potent, selective and orally-bioavailable HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 1.7 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACY-738
CAS 1375465-91-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (118.39 mM)
SMILES O=C(NO)C(C=N1)=CN=C1NC2(CC2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 270.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death