Learn More
Thermo Scientific™ ACY-738, 95 %
Código de producto. 17151126 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17151126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17151126 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 467911000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACY-738
CAS 1375465-91-0
Sinónimo N-hidroxi-2-((1-fenilciclopropil)amino)pirimidina-5-carboxamida
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C14 H14 N4 O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,29
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%