Learn More
ACY-1083, MedChemExpress
Descripción
ACY-1083 is a selective and brain-penetrating HDAC6 inhibitor with an IC50 of 3 nM and is 260-fold more selective for HDAC6 than all other classes of HDAC isoforms. ACY-1083 effectively reverses chemotherapy-induced peripheral neuropathy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ACY-1083 |
| CAS | 1708113-43-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H18F2N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (574.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(CC1)(F)CCC1(NC2=NC=C(C(NO)=O)C=N2)C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 348.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.35 |
| Mostrar más |