missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACVR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1J7G4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17296773 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17296773 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17296773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA537901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: 293T, A-549, MCF7, Mouse brain, Rat testis, Rat brain Immunogen sequence: VLWEVARRMV SNGIVEDYKP PFYDVVPNDP SFEDMRKVVC VDQQRPNIPN RWFSDPTLTS LAKLMKECWY QNPSARLTAL RIKKTLTKID NSLDKLKTDC.

Activin A receptor, type I (ACVR1) belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. ACVR1 signals a specific transcriptional response in concert with activin type II receptors. The ACVR1 gene encodes activin A type I receptor, which signals a particular transcriptional response in concert with activin type II receptors. Mutations in ACVR1 have been linked to Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), a rare genetic disorder characterized by the formation of bone in muscles, tendons, and other connective tissues, as well as Epicanthus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACVR1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1J7G4
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.05% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ACVR1
N.º de referencia del gen P37172, P80201, Q04771
Alias de gen activin A receptor type 1; activin A receptor type I; activin A receptor, type 1; activin A receptor, type I; activin A receptor, type II-like kinase 2; activin receptor I precursor; activin receptor type I; Activin receptor type-1; activin receptor-like kinase 2; activin type I receptor; ACTRI; ActR-I; ActRIA; Acvr; ACVR1; ACVR1A; ACVRLK2; ALK2; Alk-2; ALK2-B; Alk8; ATVR1; D330013D15Rik; FOP; hydroxyalkyl-protein kinase; serine/threonine-protein kinase receptor; serine/threonine-protein kinase receptor R1; SKR1; TGF-B superfamily receptor type I; Tgfb1; Tsk7L; TSK-7L; TSRI; TSR-I; type I TGF B receptor
Símbolos de los genes ACVR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11477, 79558, 90
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.