Learn More
Socorex™ Micropipetas Manual XS de Acura™
Descripción
- Relación de forma/tamaño optimizada para facilitar el uso al trabajar con microtubos.
- Peso reducido: Más ligero que las marcas líderes.
- El exclusivo sellado de labios patentado de Socorex™ reduce las fuerzas de activación y proporciona un pipeteo ultrasuave.
- Expulsión de punta ajustable
- Esterilizables en autoclave y completamente montados.
- Rendimiento metrológico insuperable.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±1,5% - <±0,6% |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Manual del XS |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura XS |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Precisión | < 0,6% - < 0,2% |
| Cantidad | 1 unidad |
| Garantía | 36 meses |