Learn More
Socorex™ Micropipetas Manual XS de Acura™
Descripción
- Relación de forma/tamaño optimizada para facilitar el uso al trabajar con microtubos.
- Peso reducido: Más ligero que las marcas líderes.
- El exclusivo sellado de labios patentado de Socorex™ reduce las fuerzas de activación y proporciona un pipeteo ultrasuave.
- Expulsión de punta ajustable
- Esterilizables en autoclave y completamente montados.
- Rendimiento metrológico insuperable.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±6,0 % - <±2,0 % |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Manual del XS |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura XS |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 2 μl |
| Precisión | < 5,0% - < 1,5% |
| Cantidad | 1 unidad |
| Garantía | 36 meses |