Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipeta Triopack
Código de producto. 10227032
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
10, 100, 1000 μl
10, 50, 200 μl
10-100 μL, 100-1000 μl, 0,5-5,0 ml
100-1000 μl, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
2, 10, 50 μl
2, 20, 200 μL
20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL
5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10227032 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 set
10680833 10, 100, 1000 μl 1 set
10112412 10, 50, 200 μl 1 set
10690833 20-20 μL, 2-200 μL, 100-1000 μL 1 set
10462812 5-50 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
10315622 10-100 μL, 100-1000 μl, 0,5-5,0 ml 1 set
10254312 100-1000 μl, 0,5-5,0, 1,0-10 ml 1 set
10142362 2, 10, 50 μl 1 set
10581003 2, 20, 200 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10227032 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 825.TRIO.O
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Clásicas y universales, estas micropipetas están diseñadas para todas las aplicaciones y se suministran en un paquete de tres. Las micropipetas Acura™ manual825 Socorex™ el juego de tres micropipetas está diseñado para ofrecer comodidad y resi
  • Forma ergonómica.
  • Ligero
  • Carrera del émbolo ultrasuave.
  • Ajusten inteligente y fiable del volumen:
    • El ajuste micrométrico de última generación se realiza de forma suave y precisa girando el botón.
    • Los topes de clic finamente mecanizados y la tapa giratoria libre evitan cualquier alteración de volumen no deseada.
  • La visualización digital del volumen establecido en la parte frontal del instrumento es fácilmente visible durante el pipeteo.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP, GBEA, NCCLS y CE directiva IVD 98/79 CEE sobre dispositivos médicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Acura
Tipo Juego de tres micropipetas
Volumen (métrico) 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Incluye 3 micropipetas Acura™, manual, muestras de puntas, Qualitips™ 10/100/1000 μl
Cantidad 3/paq.