Learn More
Acumapimod, MedChemExpress
Código de producto. 16469687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469687 5 mg 5 miligramos
16467158 10 mg 10 miligramos
16443536 25 mg 25 miligramos
16437156 100 mg 100 miligramos
16433187 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16469687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16715
MedChemExpress Acumapimod (BCT197) is an orally active p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of less than 1 μM for p38α.
Acumapimod (BCT197) is an orally active p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of less than 1 μM for p38α.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acumapimod
Forma física Solid
CAS 836683-15-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N5O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BCT197
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.73 mM)
SMILES O=C(NC1CC1)C2=CC=C(C)C(N3N=CC(C(C4=CC=CC(C#N)=C4)=O)=C3N)=C2
Peso molecular (g/mol) 385.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.42
Porcentaje de pureza 99.63%