Learn More
Activated Charcoal, Untreated, 8 - 20 Mesh, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15637740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Drum with liner
Poly bottle
Unit Size:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15637740 500 g Poly bottle 500 g
15627740 2.5 kg Drum with liner 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15637740 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. C2889500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Untreated, granular, 8-20 mesh
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Specifications
Nombre del producto químico o material Activated charcoal
Color Negro
pH 6-9
Tamaño de malla 8 to 20mesh
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Forma física Powder