Learn More
Activated Charcoal, Untreated, 20 - 60 Mesh, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15647740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647740 2.5 kg Poly bottle 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15647740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor C30142.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Untreated, granular, 20-60 mesh
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal
CAS 7440-44-0
Color Negro
pH 6-9
Tamaño de malla 20 to 60mesh
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992
Cantidad 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Forma física Powder