Learn More
Draeger Safety Tubo de carbón activado
Código de producto. 10598931
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10598931 125 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10598931
Marca: Draeger Safety 6733011
El tubo de carbón activado Draeger Safety está desarrollado para una alta capacidad de adsorción de la capa de muestreo.
  • Este tubo suele ser suficiente para la toma de muestras en el intervalo de mediciones del valor límite
  • Si se prevén concentraciones más elevadas de sustancias nocivas, el tubo de muestreo deberá introducirse con el flujo de aire opuesto a la flecha indicadora de flujo (capa larga delante; anotar en el registro de muestreo)
  • Después de la toma de muestras, el tubo debe sellarse con el tapón de polietileno suministrado
  • Adsorbato Compuestos orgánicos que se adsorben en carbón activado
  • Agente de sorción: Carbón de cáscara de coco
  • Capa de adsorción: 300 mg
  • Capa de refuerzo: 600 mg
Especificaciones
Descripción 125 mm de longitud del tubo, 7 mm de D.E. y 5 mm de D.I.
Incluye Carbón de 300 y 700 mg
Longitud (métrico) 125 mm
Tipo de tubo Tipo B