Learn More
Carbón activado, probado según la Farmacopea Europea, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15620790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15620790 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
15630790 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15620790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0511710KG
Solicitar formato a granel o personalizado
probado según la Farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Nombre de nota Tested According to Ph.Eur.
Punto de fusión 3550°C (literature)
Color Negro
Densidad ca. 350 kg/cu.m
pH 6 to 9
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol