Learn More
Carbón activado, puro, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15640790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15640790 1 kg 1 Kg
15650790 250 g 250 g
15660790 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15640790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 051201KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puro, polvo
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Residuos de ignición ≤7.0%
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Grado purum