Learn More
Activated charcoal, NORIT™ ROW 0.8 SUPRA, pellets, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673860 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673860 500 g Poly Bottle 500 g
15663860 2 kg Drum with inliner 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 329428500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
NORIT® ROW 0.8 SUPRA, pellets
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Punto de fusión 3550°C
Color Negro
pH 6 to 9
Olor Odourless
Envase Poly Bottle
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol