Learn More
Carbón activado, NORIT(R) SA 2, decolorante, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Activated charcoal,NORIT* SA 2 |
| Punto de fusión | 3652.0°C |
| Color | Negro |
| Pérdida por secado | 10% max. |
| Envase | Tambor de plástico |
| Cantidad | 1 kg |
| Índice Merck | 15, 1807 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 12 |
| Forma física | Polvo |