Learn More
Carbón activado, NORIT(R) GAC 1240, 12-40 malla, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10269043 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10463935 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    144.65€ / 1 Kg
    Ahorro 16.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated charcoal,NORIT* GAC 124
Punto de fusión 3652.0°C
Color Negro
Pérdida por secado 2% max. (as packed)
Tamaño de malla 12 mesh (min. 5%), 40 mesh (max. 4% max.)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 1807
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 12
Forma física Sólido granular