Learn More
Activated Charcoal, DARCO™, 4 to 12mesh, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652570 250 g Poly Bottle 250 g
15642570 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 242233250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
DARCO®, 4-12 mesh particle size, granular
  • DARCO es una marca registrada de Norit Americas, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Punto de fusión 3550°C
Color Negro
pH 6 to 9
Tamaño de malla 4 to 12mesh
Envase Poly Bottle
Cantidad 250 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Grado DARCO
Forma física Granules