Learn More
Activated Charcoal, -100 particle size (mesh), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15621540 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
175 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Metal Drum
Tamaño de la unidad:
1 Kg
175 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621540 175 g Frasco de plástico 175 g
15631540 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15641540 5 kg Metal Drum 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621540 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 161551175G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
powder, -100 particle size (mesh), decolorizing
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Activated Charcoal
Punto de fusión 3550°C (literature)
Color Negro
Densidad ca. 350 kg/cu.m
pH 6 to 9
Tamaño de malla –100 particle size (mesh)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 175 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Forma física Powder