Learn More
Erlab Filtración con carbón activado en la extracción - Disolventes - Solis 1200
Código de producto. 18553756 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
18553756 Filtro cada uno
1 options
Código de producto. 18553756 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000350/AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00€
    1697.00€ / paquete de 1
    Ahorro 133.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Filtro para su cabina de seguridad biológica.
  • Filtración de carbón activado en la extracción para su BSC
  • Tipo de productos químicos: Disolventes
  • Modelo compatible: BSC Solis 1200
Especificaciones
Tipo de producto Filtro