Learn More
Erlab Filtración con carbón activado en la extracción - Ácidos y disolventes - Solis 1500
Código de producto. 18895360 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Filtro
Código de producto. Tipo de producto
18895360 Filtro
1 options
Código de producto. 18895360 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000351/BE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00€
    1914.00€ / paquete de 1
    Ahorro 146.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Filtro para su cabina de seguridad biológica.
  • Filtración de carbón activado en la extracción para su BSC
  • Tipo de productos químicos: Ácidos y disolventes
  • Modelo compatible: BSC Solis 1500
Especificaciones
Tipo de producto Filtro