Descripción
- Filtro
- Para modelo(s): UFA.025.030(.XL)
- Filtro de carbón activado (angular)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 282 x 298 x 101 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de vapores de disolvente (hidrocarburos) |
| Para utilizar con (equipo) | UFA.025.030.XL |
| Incluye | 1 filtro, código manual y de filtro |
| Peso (imperial) | 11,95 lb |
| Peso (métrico) | 5,42 kg |
| Tipo de producto | Filtro de carbón activado |