Learn More
Ansell Guantes aislados ActivArmr™ Winter Monkey Grip™ 23-173 con revestimiento de PVC para uso intensivo
Tienda Ansell ProductosDescription
- El revestimiento de PVC de vinilo texturizado protege las manos de abrasiones y proporciona agua, aceite y repelencia de grasa
- El revestimiento permanece suave y flexible en condiciones de frío
- La espuma aislante ayuda a mantener las manos calientes
- Capacidades de agarre mejoradas al manipular objetos pesados
- Los dedos curvados y el pulgar en forma de ala aumentan la comodidad del usuario
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | PVC |
| Color | Naranja |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Específico |
| Material | PVC |
| Tipo de producto | Guantes de alta resistencia |
| Show More |