Learn More
Ansell ActivArmr Guantes Clase 0 - RIG014R
Código de producto. 17975152 Tienda Ansell Productos
Ansicht ändern
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tamaño Packungsgröße
17975152 12 10 pares
17888128 7 10 pares
17898128 8 10 pares
17808138 9 10 pares
17868128 10 10 pares
17878128 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17975152 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. RIG014R120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ActivArmr Guantes Clase 0 - RIG014R son guantes de protección eléctrica duraderos, que garantizan la seguridad y el uso diario.
  • Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
  • Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
  • El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
  • El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
  • Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
  • Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto AC máximo 1000 V (CC máximo 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Arcos eléctricos Clasificación de arco de APC 1, certificado contra arco eléctrico según IEC Normas 614821-2:2014 y ATSM F2675:2021
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, etiqueta Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, EPI categoría ELÉCTRICA, Categoría III, Clasificación de arco de APC 1, ASTM D120, EN388:2016, Cumple con REACH
Color Rojo
Hand Específico
Material Caucho natural
Tipo de producto Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr
Tamaño 12
Para utilizar con (equipo) Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto Contratistas eléctricos Fabricación y reparación de motores híbridos Mantenimiento Reparaciones y operaciones en todos los entornos industriales (MRO ) Reparación y mantenimiento de transporte público Mantenimiento, reparación y transmisión de energía Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 360 mm
Tensión 1000 VCA, 1500 CC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.