Learn More
Ansell ActivArmr Guantes Clase 0 - RIG014R
Código de producto. 17888128 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17888128 7 10 pares
17898128 8 10 pares
17808138 9 10 pares
17868128 10 10 pares
17878128 11 10 pares
17975152 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17888128 Proveedor Ansell N.º de proveedor RIG014R070
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ActivArmr Guantes Clase 0 - RIG014R son guantes de protección eléctrica duraderos, que garantizan la seguridad y el uso diario.
  • Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
  • Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
  • El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
  • El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
  • Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
  • Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto AC máximo 1000 V (CC máximo 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Arcos eléctricos Clasificación de arco de APC 1, certificado contra arco eléctrico según IEC Normas 614821-2:2014 y ATSM F2675:2021
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, etiqueta Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, EPI categoría ELÉCTRICA, Categoría III, Clasificación de arco de APC 1, ASTM D120, EN388:2016, Cumple con REACH
Color Rojo
Hand Específico
Material Caucho natural
Tipo de producto Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr
Tamaño 7
Para utilizar con (equipo) Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto Contratistas eléctricos Fabricación y reparación de motores híbridos Mantenimiento Reparaciones y operaciones en todos los entornos industriales (MRO ) Reparación y mantenimiento de transporte público Mantenimiento, reparación y transmisión de energía Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 360 mm
Tensión 1000 VCA, 1500 CC