Learn More
Ansell™ Guantes de protección eléctrica ActivArmr™
Código de producto. 17308182 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17308182 9 1 par
17388172 7 1 par
17398172 8 1 par
17318182 10 1 par
17328182 11 1 par
17338182 12 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17308182 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor RIG0011Y090
En stock
Estos guantes de protección eléctrica están diseñados ergonómicamente con aislamiento de caucho natural para garantizar la seguridad y la comodidad durante todo el día.
  • Los guantes de aislamiento eléctrico están fabricados con látex de caucho natural mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente exclusivo para ofrecer una flexibilidad y una movilidad máximas.
  • Su forma ergonómica se adapta al contorno de la mano en reposo y los dedos no extendidos reducen la fatiga de la mano.
  • El generoso puño acampanado deja espacio para meter la ropa.
  • El diseño también tiene un acabado suave para que sea más fácil de poner y de quitar.
  • Certificado sobre resistencia al ácido (categoría A), al ozono (categoría Z) y a las temperaturas muy bajas (categoría C)
  • Aplicaciones con riesgo de tensión táctil de 1000 V de CA como máximo (1500 V de CC como máximo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes de clase 00
Tamaño 9
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Estilo de puño de los guantes Recto
Longitud (imperial) 14 in
Tensión 1000 V