Learn More
Ansell ActivArmr Guantes aislantes eléctricos clase 4, color negro, 18 in.
Código de producto. 17885611 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17885611 11 1 par
17865611 9 1 par
17875611 10 1 par
17895611 12 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17885611 Proveedor Ansell N.º de proveedor RIG418B110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 4
Color Negro
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes dieléctricos
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en tránsito masivo; mantenimiento, reparación y transmisión de potencia; re
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG418B
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 460 mm
Tensión 36000/54000