Learn More
Ansell ActivArmr Guantes aislantes eléctricos clase 2, amarillo, 14 in
Código de producto. 17895601 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17895601 10 1 par
17875601 8 1 par
17885601 9 1 par
17805611 11 1 par
17815611 12 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17895601 Proveedor Ansell N.º de proveedor RIG214Y100
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Los guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr ofrecen el mejor ajuste, comodidad y rendimiento para la seguridad y protección de los electricistas.
  • Comodidad del perfil de rendimiento
  • Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
  • Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
  • El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
  • El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
  • El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Proceso de inmersión privado
  • Instalación de fabricación certificada ISO 14001
  • Los guantes eléctricos de clase 2 ofrecen protección frente a arcos eléctricos de clase 2 de acuerdo con EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, clase 2
Color Amarillo
Hand Específico
Material Caucho de látex natural
Tipo de producto Guantes dieléctricos
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Serie RIG214Y
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 360 mm
Tensión 17000/25500