Description
- Comodidad del perfil de rendimiento
- Látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad
- Diseño ergonómico de la mano en forma de reposo para reducir la fatiga de la mano
- El puño generoso acampanado deja espacio para la ropa y mejora la ventilación
- El acabado reforzado con funda proporciona una superficie más suave fácil de poner y quitar, con rendimiento y protección
- El producto cumple con todas las normas aplicables de NFPA, OSHA y CSA
- Respetuoso con el medio ambiente
- Proceso de inmersión privado
- Instalación de fabricación certificada ISO 14001
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Número CE, categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, clase 1 |
| Color | Amarillo |
| Hand | Específico |
| Material | Caucho de látex natural |
| Tipo de producto | Guantes de aislamiento eléctrico ActivArmr |
| Tamaño | 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones con riesgo de tensión táctil; proveedores eléctricos; fabricación y reparación de motores híbridos; reparaciones y operaciones de mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO); reparación y mantenimiento en trasporte público; mantenimiento, reparación y transmisión de fuentes energéticas; reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos |
| Guantes con puño de color | Amarillo |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Serie | RIG114Y |
| Show More |