Learn More
Ansell ActivArmr Guantes aislantes eléctricos clase 00, RIG0011B
Código de producto. 17799347 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17799347 10 1 par
17789347 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17799347 Proveedor Ansell N.º de proveedor RIG0011B100
En stock
ActivArmr Los guantes aislantes eléctricos clase 00, RIG0011B son guantes de seguridad eléctrica ajustados que ofrecen protección versátil y comodidad duradera.
  • Mayor durabilidad y flexibilidad: ActivArmr™ Los guantes aislantes eléctricos clase 00 - RIG0011B están fabricados con látex de caucho natural, lo que los hace duraderos y flexibles.
  • Ergonomía avanzada: Estos guantes con aislamiento eléctrico’ La forma de mano en reposo y los dedos no separados limitan la fatiga de la mano cuando se usa de forma continua.
  • Mayor comodidad: Un puño acampanado espacioso significa que estos de bajo voltaje* Los guantes eléctricos brindan a los usuarios comodidad transpirable.
  • Defensas especializadas: Cuentan con certificación de arco eléctrico (APC 1 en combinación con protectores de cuero 96-002) y son resistentes al ácido, al ozono y a temperaturas muy bajas.**
  • Certificado de arco eléctrico según IEC 614821-2:2014 y ASTM Normas F2675:2021
  • Mayor practicidad: Su acabado suave simplifica la colocación y retirada.
  • Protección certificada: Estos guantes aislantes también cumplen con la normativa CSA aplicable. NFPA y las normas OSHA
  • *Voltaje AC máximo 500 V (CC máximo 750)
  • **Categoría A, Z y C respectivamente
  • Para aplicaciones con riesgo de tensión de contacto, Contratistas Eléctricos, Fabricación y reparación de motores híbridos, Reparaciones y Operaciones de Mantenimiento en todos los entornos industriales (MRO ), Reparación y mantenimiento de transporte público, Mantenimiento, reparación y transmisión de energía, Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Arcos eléctricos Nivel 1
Certificaciones/conformidad (Europa) Número CE, categoría EPI ELÉCTRICO, Categoría III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Clasificación de arco de APC 1, ASTM D120, EN388:2016, Cumple con REACH
Color Negro
Hand Ambidiestro
Material Látex natural
Tipo de producto Guante
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones con riesgo de tensión de contacto
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Recto
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280 mm
Tensión 500 V