Learn More
Ansell Guantes impermeables resistentes al frío recubiertos de PVC ActivArmr™ 97-681
Código de producto. 15960147 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15960147 11 6 pares
15930147 8 6 pares
15940147 9 6 pares
15950147 10 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15960147 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97681110
En stock
Un forro acrílico aislante combinado con la tecnología RIPEL™ ayuda a mantener las manos secas y calientes durante un largo periodo de tiempo. El revestimiento de PVC mejora las capacidades de agarre y sigue siendo flexible, incluso en las condicion
  • El revestimiento de espuma de PVC proporciona agarre y flexibilidad en temperaturas de hasta  -25 °C (-15 °F)
  • RIPEL™ La tecnología mantiene los líquidos fuera para mantener las manos secas y cálidas.
  • El diseño de dos capas protege contra los líquidos y los riesgos mecánicos, a la vez que proporciona calor y comodidad
  • Es lo suficientemente fino para sostener objetos pequeños, pero resistente como para proteger en entornos hostiles
  • Ayuda a prevenir la congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Coating Material PVC
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Nylon
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 11
Norma EN388 2231B
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos, mantenimiento de infraestructuras y petróleo/gas
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Acrílico
Serie ActivArmr™ 976-81
Temperatura mín. (imperial) -15 °F
Temperatura mín. (métrico) de -25 °C