Learn More
Ansell Guantes impermeables resistentes al frío recubiertos de PVC ActivArmr™ 97-681
Código de producto. 15930147 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15930147 8 6 pares
15940147 9 6 pares
15950147 10 6 pares
15960147 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15930147 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97681080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.35€
    88.50€ / 6 pares
    Ahorro 44.85€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un forro acrílico aislante combinado con la tecnología RIPEL™ ayuda a mantener las manos secas y calientes durante un largo periodo de tiempo. El revestimiento de PVC mejora las capacidades de agarre y sigue siendo flexible, incluso en las condicion
  • El revestimiento de espuma de PVC proporciona agarre y flexibilidad en temperaturas de hasta  -25 °C (-15 °F)
  • RIPEL™ La tecnología mantiene los líquidos fuera para mantener las manos secas y cálidas.
  • El diseño de dos capas protege contra los líquidos y los riesgos mecánicos, a la vez que proporciona calor y comodidad
  • Es lo suficientemente fino para sostener objetos pequeños, pero resistente como para proteger en entornos hostiles
  • Ayuda a prevenir la congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Coating Material PVC
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Nylon
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 8
Norma EN388 2231B
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos, mantenimiento de infraestructuras y petróleo/gas
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Acrílico
Serie ActivArmr™ 976-81
Temperatura mín. (imperial) -15 °F
Temperatura mín. (métrico) de -25 °C