Learn More
Ansell Guantes de servicio en campo petrolífero ActivArmr™ 97-100 con tecnología Ansell Grip™
Código de producto. 16845270 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16845270 11 12 pares
16815270 8 12 pares
16825270 9 12 pares
16835270 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16845270 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97100110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los trabajadores de servicios de producción que trabajen en plantas de producción de petróleo y gas o en sus alrededores. La tecnología Ansell Grip™ proporciona un agarre seguro en entornos húmedos y aceitosos para aumentar la productividad y la seguridad.
  • Mejor agarre y protección contra la penetración de aceite para mejorar la productividad
  • Las fibras de aramida DuPont™ proporcionan una resistencia moderada al corte
  • El diseño Hi-Vis es ideal para sitios y aplicaciones de trabajo con poca iluminación
  • Con clasificación de calor por contacto para la protección contra tubos y recipientes calefactados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) Conformidad con CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Nitrilo
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Material Nailon
Tamaño 11
Norma EN388 4242B
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida DuPont™
Serie 97-100
Yarn Gauge 15