Learn More
Ansell Guantes Hi-Viz™ de servicio medio ActivArmr™ 97-013 con tecnología Intercept™
Código de producto. 16895260 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16895260 10 12 pares
16865260 7 12 pares
16875260 8 12 pares
16885260 9 12 pares
16805270 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16895260 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97013100
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Los guantes de diseño ergonómico reducen la fatiga de las manos, mientras que el colorante altamente visible en la parte posterior de la mano y el lado de la palma aumenta la seguridad en condiciones de poca luz.
  • El reverso altamente reflectante mantiene a los trabajadores seguros en entornos de baja visibilidad y oscuros
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • El revestimiento de calibre 13 aumenta la comodidad para un uso continuado durante todo el día
  • La tela transpirable minimiza la transpiración en comparación con el cuero
  • El diseño ergonómico proporciona un ajuste naturalmente curvado y relajado para reducir la fatiga de las manos
  • Mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y secas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material Poliuretano
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes multiactividad
Tamaño 10
Norma EN388 4X32B
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 97-013
Yarn Gauge 13