Learn More
Ansell Guantes Hi-Viz™ de servicio medio ActivArmr™ 97-013 con tecnología Intercept™
Código de producto. 16865260 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16865260 7 12 pares
16875260 8 12 pares
16885260 9 12 pares
16895260 10 12 pares
16805270 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16865260 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97013070
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de diseño ergonómico reducen la fatiga de las manos, mientras que el colorante altamente visible en la parte posterior de la mano y el lado de la palma aumenta la seguridad en condiciones de poca luz.
  • El reverso altamente reflectante mantiene a los trabajadores seguros en entornos de baja visibilidad y oscuros
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • El revestimiento de calibre 13 aumenta la comodidad para un uso continuado durante todo el día
  • La tela transpirable minimiza la transpiración en comparación con el cuero
  • El diseño ergonómico proporciona un ajuste naturalmente curvado y relajado para reducir la fatiga de las manos
  • Mejora la capacidad de agarre en condiciones húmedas y secas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material Poliuretano
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes multiactividad
Tamaño 7
Norma EN388 4X32B
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 97-013
Yarn Gauge 13