Learn More
Ansell Guantes de uso general ActivArmr™ 97-012 Hi-Viz™
Código de producto. 16855260 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16855260 11 12 pares
16815260 7 12 pares
16825260 8 12 pares
16835260 9 12 pares
16845260 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16855260 Proveedor Ansell N.º de proveedor 97012110
En stock
Los guantes están diseñados para combinar comodidad durante todo el día, destreza, un mayor agarre y protección. Especialmente diseñados para mantener a los trabajadores seguros en entornos de poca luz o baja visibilidad
  • La alta visibilidad en el dorso de la mano y el lado de la palma aumentan la seguridad
  • El revestimiento de calibre 15 minimiza la transpiración y ofrece comodidad durante todo el día
  • Las formas de diseño ergonómico proporcionan un ajuste naturalmente curvado y relajado para reducir la fatiga de las manos
  • Proporciona un nivel de destreza apto para manipular elementos pequeños
  • Mejora el agarre en condiciones húmedas y secas
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Naranja de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes multiactividad
Tamaño 11
Norma EN388 3131A
Serie 97-012
Yarn Gauge 15