Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm Guantes de aislamiento térmico apto para alimentos ActivArmr™ 78-102 con palma de micropuntos
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones de procesamiento y servicio de alimentos
- El revestimiento acrílico térmico y tejido sin costuras proporciona comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
- Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
- El revestimiento de micropuntos en la palma mejora la capacidad de agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
| Coating Material | PVC |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Acrílico |
| Tipo de producto | Guantes térmicos de mecánico |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 312XB |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de alimentos. |
| Mostrar más |