Learn More
Ansell Guantes de aislamiento térmico apto para alimentos ActivArmr™ 78-102
Código de producto. p-7215005 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16805250 7 12 pares
16815250 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16805250 Proveedor Ansell N.º de proveedor 78102070
Guantes tejidos sin costuras con revestimiento acrílico térmico para brindarle comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
  • Ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones de procesamiento y servicio de alimentos
  • El revestimiento acrílico térmico y tejido sin costuras proporciona comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
  • Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Coating Material Sin revestimiento
Color Azul
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Acrílico
Tipo de producto Guantes térmicos de mecánico
Tamaño 7
Norma EN388 113XB
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Material de revestimiento Acrílico
Serie 78-102
Yarn Gauge 10