Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-905 con tecnología Ansell Grip™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Ideal para aplicaciones exigentes gracias a una combinación de tres tecnologías: Tecnología de™ agarre Ansell, Fortix™ Tecnología y Ripel™ Tecnología
- La fórmula única de nitrilo de Ansell ahora es más duradera con tecnología patentada Fortix™ Tecnología para ofrecer resistencia a materiales abrasivos y afilados
- Ansell Grip™ La tecnología mejora el agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Recubrimiento completo con Ripel™ La tecnología proporciona una barrera excepcional contra la grasa y el aceite, sin degradarse como el cuero o el algodón.
- El revestimiento de polialgodón suave proporciona una sensación más fresca a las manos
- El puño de seguridad extiende la protección hasta la zona de la muñeca
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Polialgodón, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo de alta resistencia |
| Mostrar más |