Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 27-905 con tecnología Ansell Grip™
Código de producto. 16865190 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16865190 8 12 pares
16875190 9 12 pares
16885190 10 12 pares
16895190 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16865190 Proveedor Ansell N.º de proveedor 27905080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de nitrilo nuevo y mejorado es flexible y cómodo, al tiempo que le ofrece protección mecánica. La tecnología Ansell Grip™ requiere el empleo de una menor fuerza al manipular objetos resbaladizos, con la consiguiente reducción de la
  • Ideal para aplicaciones exigentes gracias a una combinación de tres tecnologías: Tecnología  de™ agarre Ansell, Fortix™ Tecnología y Ripel™ Tecnología
  • La fórmula única de nitrilo de Ansell ahora es más duradera con tecnología patentada Fortix™ Tecnología para ofrecer resistencia a materiales abrasivos y afilados
  • Ansell Grip™ La tecnología mejora el agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.
  • Recubrimiento completo con Ripel™ La tecnología proporciona una barrera excepcional contra la grasa y el aceite, sin degradarse como el cuero o el algodón.
  • El revestimiento de polialgodón suave proporciona una sensación más fresca a las manos
  • El puño de seguridad extiende la protección hasta la zona de la muñeca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free No
Material Polialgodón, Nitrilo
Tipo de producto Guantes de nitrilo de alta resistencia
Tamaño 8
Norma EN388 4221C
Para utilizar con (aplicación) Maquinaria, manejo de equipos, perforaciones y mantenimiento
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Material de revestimiento Polialgodón
Serie 27-905